Läs mer
Kvicksilver(II)klorid, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341619
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11341619
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012274.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
Kvicksilver(II)klorid används som katalysator vid tillverkning av plast, depolarisator i batterier och som reagens i organisk syntes och analytisk kemi. Det används också för att framställa ett amalgam med metaller som aluminium, som finner användning som reduktionsmedel i organisk syntes. Den finner också tillämpning inom fotografi som en fotografisk förstärkare. Vidare fungerar det som ett konserveringsmedel och används vid behandling av syfilis. Det används också för att avlägsna ditiangrupper bundna till en karbonyl i en umpolungreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7487-94-7
Molekylformel Cl2Hg
Molekylvikt (g/mol) 271.49
MDL-nummer MFCD00011041
InChI-nyckel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC-namn diklorkvicksilver
LEDER [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Specifikationer
Kokpunkt 302°C
Kemiskt namn eller material Mercury(II) chloride
Smältpunkt 280°C to 282°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5% min.
Löslighetsinformation Soluble in boiling water (solubility in cold water is increased by HCl or alkali chlorides),alcohol,glycerol,methanol,acetone,and ethyl acetateSoluble in water,alcohol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in benzene,carbon disulfide and pyridine.
Formel vikt 271.5
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Brytningsindex 1.859
Utseende White powder
Ångtryck 0.0001 hPa
Densitet 5.4 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury(II) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Mercury chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.