Läs mer
Kvicksilver(II)klorid, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer för BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 11482844 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
Produktkod. 11482844
Brand: Fisher Chemical M/2850/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7487-94-7
Molekylformel Cl2Hg
Molekylvikt (g/mol) 271.49
MDL-nummer MFCD00011041
InChI-nyckel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC-namn dichloromercury
LEDER [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Specifikationer
Kokpunkt 302°C
Smältpunkt 277°C
Färg White
pH 3.3
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 271.5g/mol
Förpackning Plastic powder jar