Läs mer
Mercury(II) Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10181810 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
Produktkod. 10181810
Brand: Fisher Chemical M/2800/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7487-94-7
Molekylformel Cl2Hg
Molekylvikt (g/mol) 271.49
MDL-nummer MFCD00011041
InChI-nyckel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC-namn dichloromercury
LEDER [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Specifikationer
Kokpunkt 302°C
Smältpunkt 277°C
Färg White
pH 3.3
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 271.5g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury(II) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.