Läs mer
Kvicksilver(II)klorid, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11306927
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11306927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010808.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
Kvicksilverklorid används som en katalysator för omvandling av acetylen till vinylklorid, prekursorn till polyvinylklorid. Den används som balsameringskemisk, fotografisk förstärkare. Det används också som en behandling för syfilis och i mycket utspädd lösning som ett antiseptiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7487-94-7
Molekylformel Cl2Hg
Molekylvikt (g/mol) 271.49
MDL-nummer MFCD00011041
InChI-nyckel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
LEDER [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Specifikationer
Kokpunkt 302°C
Kemiskt namn eller material Mercury(II) chloride
Smältpunkt 280°C to 282°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel HgCl2
UN-nummer UN1624
Merck Index 14,5876
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetone and ethyl acetate.
IUPAC-namn kvicksilver(2+)diklorid
Formel vikt 271.5
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic™
Odör Odorless
Brytningsindex 1.859
Densitet 5.4 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.