Läs mer
Mercury(II) iodide, ACS reagent, Red
Produktkod. 12387203 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12387203 25 g Glasflaska 25g
12397203 100 g Glasflaska 100g
12307213 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12387203 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 193500250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7774-29-0
Molekylformel HgI2
Molekylvikt (g/mol) 454.39
InChI-nyckel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC-namn dijodkvicksilver
LEDER I[Hg]I
Specifikationer
Kokpunkt 354.0°C
Kemiskt namn eller material Mercury(II) iodide
Smältpunkt 259.0°C
Kvantitet 25 g
Linjär formel HgI2
Fieser 02,50; 03,7
Merck Index 15,5946
Löslighetsinformation (In potassium iodide soln.) Passes test
Formel vikt 454.39
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury(II) iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercuric iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.