Läs mer
Kvicksilver(Ii)jodid, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15612090 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15612090 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15612090 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 221090500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7774-29-0
Molekylformel HgI2
Molekylvikt (g/mol) 454.401
MDL-nummer MFCD00011044
InChI-nyckel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC-namn dijodkvicksilver
LEDER I[Hg]I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(Ii) Iodide
Kvantitet 500 g
Linjär formel HgI2
UN-nummer 1638
Löslighetsinformation Soluble in Potassium Iodide solution
Formel vikt 454.4g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens