Läs mer
Mercury(Ii) Iodide Red, purum p.a, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 254°C |
| Kemiskt namn eller material | Mercury(II) iodide red |
| Smältpunkt | 259°C |
| Färg | Red |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN1638 |
| Formel vikt | 454.4g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (RT) |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |