Läs mer
Mercury(II) Nitrate Monohydrate, ≥98%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 11944281 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11944281 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 11944281 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/3012/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 77°C
CAS 7783-34-8
Färg White
pH 3
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel H2HgN2O7
MDL-nummer MFCD00149736
Synonym mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
InChI-nyckel KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn mercury(2+) hydrate dinitrate
Molekylvikt (g/mol) 342.62
PubChem CID 3084029
Formel vikt 342.6g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury(II) nitrate monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.