Läs mer
Mercury(II) Nitrate Solution. 0.05M, Chem Lab™
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
Smältpunkt | 0 °C |
Färg | Färglös |
pH | <1 |
Fysisk form | Vätska |
Kvantitet | 1000 mL |
Löslighetsinformation | Soluble in Water |
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.05mol/L |
Odör | Odorless |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Mercury(II) nitrate 0.05 mol/l
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: mercury(II) nitrate
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Mercury(II) Nitrate Solution. 0.05M, Chem Lab™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering