Läs mer
Kvicksilver(Ii)oxidgul,≥ 99,0 %, ACS-reagens, Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mercury(Ii) Oxide Yellow |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | HgO |
| UN-nummer | UN1641 |
| Formel vikt | 216.59g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Förpackning | Glasflaska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Mercury(II) oxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercury monoxide