Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mercury(II) oxide, yellow |
| Smältpunkt | 500.0°C |
| Färg | Gul till orange |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | HgO |
| Fieser | 01,655; 02,267; 04,323; 05,428; 06,360; 07,224; 08,316; 09,293; 11,318; 12,305; 14,204; 15,174 |
| Merck Index | 12, 5936 |
| Formel vikt | 216.59 |
| Procent renhet | ≥99.0% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Mercury(II) oxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.