Läs mer
Kvicksilver(II)selenid, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358107
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11358107
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022878.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20601-83-6 | HgSe | 279.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20601-83-6
Molekylformel HgSe
Molekylvikt (g/mol) 279.56
MDL-nummer MFCD00049743
InChI-nyckel YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g
PubChem CID 88609
IUPAC-namn selanylidentagarekuri
LEDER [Se]=[Hg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) selenide
Smältpunkt (sublimation)
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2025
Formel vikt 279.55
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Densitet 8.21 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.