Läs mer
Mercury(II) silver iodide, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7050705
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11323718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039306.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-03-4
Molekylformel Ag2HgI4
Molekylvikt (g/mol) 923.94
MDL-nummer MFCD00046160
InChI-nyckel YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) silver iodide
Färg Yellow
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2025
Formel vikt 923.95
Känslighet Light sensitive