Läs mer
Mercury(II) Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
250g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7783-35-9 |
| Färg | Vitt |
| pH | 1 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | HgO4S |
| MDL-nummer | MFCD00011047 |
| Synonym | mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate |
| InChI-nyckel | DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Visa mer |