Läs mer
Mercury(II) Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10687412 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
Produktkod. 10687412
Brand: Fisher Chemical M/3200/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7783-35-9
Molekylformel HgO4S
Molekylvikt (g/mol) 296.65
MDL-nummer MFCD00011047
InChI-nyckel DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
IUPAC-namn mercury(2+);sulfate
LEDER [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Färg White
pH 1
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 296.64g/mol
Förpackning Plastic powder jar