Läs mer
Mercury(II) Sulfate, Pure, Solution 20% (w/v), Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 500 mL |
| MDL-nummer | 11047 |
| Förpackning | Amber glass bottle |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Mercury (II) sulfate solution 20% w/v in sulfuric acid 10%
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.