Läs mer
Kvicksilver(II)sulfid, röd, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11346858
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346858 500 g 500g
11336858 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013482.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1344-48-5 | HgS | 232.65 g/mol
Kvicksilver(II)sulfid, röd används främst som pigment i färger, gummi och plast. Den används också som halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-48-5
Molekylformel HgS
Molekylvikt (g/mol) 232.65
MDL-nummer MFCD00011046
InChI-nyckel LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
PubChem CID 62402
LEDER [S--].[Hg++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) sulfide
Smältpunkt 583.5° (sublimation)
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn kvicksilver(2+)sulfandiid
Formel vikt 232.65
Odör Odorless
Utseende Red powder
Densitet 8.17
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.