Läs mer
Kvicksilver(II)sulfid, röd, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-5547496
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11336858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013482.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1344-48-5 | HgS | 232.65 g/mol
Kvicksilver(II)sulfid, röd används främst som pigment i färger, gummi och plast. Den används också som halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-48-5
Molekylformel HgS
Molekylvikt (g/mol) 232.65
MDL-nummer MFCD00011046
InChI-nyckel LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
PubChem CID 62402
LEDER [S--].[Hg++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) sulfide
Smältpunkt 583.5° (sublimation)
Färg Red
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn sulfanylidenemercury
Formel vikt 232.65
Odör Odorless
Utseende Red powder
Densitet 7.70 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.