Läs mer
Mercury(II) telluride, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7050382
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11364177
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036666.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12068-90-5 | HgTe | 328.19 g/mol
Kvicksilverkadmiumtellurid (MCT) är det viktigaste materialet som för närvarande används för tillverkning av högpresterande infraröda (IR) detektorer. Kvicksilvertellurid och kvicksilvertellurid-kadmiumtellurid är halvledare som har undersökts som inre infraröda detekteringsmaterial. Fullständig täckning av fiberfönstren med låg förlust av kvicksilvertellurid quantum dot används i kolloidala nanokristaller för telekommunikation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12068-90-5
Molekylformel HgTe
Molekylvikt (g/mol) 328.19
MDL-nummer MFCD00016133
InChI-nyckel VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g
PubChem CID 82914
IUPAC-namn tellanylidentagarekury
LEDER [Te]=[Hg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) telluride
Smältpunkt 673°C
Färg Svart till grått
Fysisk form Fused Lump
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2025
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 328.19
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Densitet 8.63 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.