Läs mer
Mercury(II) thiocyanate, 99+%
Produktkod. 15730829 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 15730829
Brand: Thermo Scientific Acros 196892500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-85-8
Molekylformel C4HgK2N4S4
Molekylvikt (g/mol) 511.10
MDL-nummer MFCD00011039
InChI-nyckel HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn kvicksilver(2+) dikaliumtetrakis(cyanosulfanid)
LEDER [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) thiocyanate
Smältpunkt 165.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99% min. (Complexometry)
Linjär formel Hg(SCN)2
Fieser 09,293
Flampunkt 120°C
Merck Index 15, 5958
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl
Formel vikt 316.75
Procent renhet ≥99%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.