Specifikationer
| Smältpunkt | 165°C |
| CAS | 592-85-8 |
| Färg | White |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | C4HgK2N4S4 |
| MDL-nummer | 11039 |
| InChI-nyckel | HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J |
| LEDER | [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N |
| IUPAC-namn | mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Mercury(II) thiocyanate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P330-Skölj munnen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.