Läs mer
Mercury(II) thiocyanate
Produktkod. 11384277
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384277 250 g 250g
1 options
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Produktkod. 11384277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 037106.30
Request Bulk or Custom Format
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
Kvicksilver(II)tiocyanat används som en prekursor till kaliumtris(tiocyanato)kvicksilver(II) och cesiumtris(tiocyanato)kvicksilver(II). Det används också vid bestämning av kloridjoner i vatten genom UV-synlig spektroskopi. Vidare fungerar det som en katalysator för tillsats av tiocyansyra till alkyner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-85-8
Molekylformel C4HgK2N4S4
Molekylvikt (g/mol) 511.10
MDL-nummer MFCD00011039
InChI-nyckel HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn kvicksilver(2+) dikaliumtetrakis(cyanosulfanid)
LEDER [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) thiocyanate
Smältpunkt ∽165°C (decomposition)
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Beilstein 3561344
Löslighetsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid,potassium cyanide and ammonia. Slightly soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formel vikt 316.75
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White to pale yellow powder
Densitet 3.71
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.