Läs mer
Kvicksilver(II)-triflat (2:1), TRC
Produktkod. 30483136
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30483136 500 mg
1 options
Produktkod. 30483136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM495431500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) Triflate (2:1)
CAS 49540-00-3
Molekylformel 2(CF3O3S-) . Hg
Kvantitet 500 mg
Synonym Mercury(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Mercury(2+) Salt, Mercuric Triflate, Mercuric Trifluoromethanesulfonate, Mercury Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Triflate
InChI formel InChI=1S/2CHF3O3S.Hg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
LEDER [Hg].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 498.7