Läs mer
Kvicksilver(II)-triflat (2:1), TRC
Produktkod. 30476270
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30476270 1 g
1 options
Produktkod. 30476270 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM4954311G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) Triflate (2:1)
CAS 49540-00-3
Molekylformel 2(CF3O3S-) . Hg
Kvantitet 1 g
Synonym Mercury(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Mercury(2+) Salt, Mercuric Triflate, Mercuric Trifluoromethanesulfonate, Mercury Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Triflate
InChI formel InChI=1S/2CHF3O3S.Hg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
LEDER [Hg].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 498.7