Läs mer
Kvicksilver(II)-triflat (2:1), TRC
Produktkod. 30464699
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30464699 2.5 g
1 options
Produktkod. 30464699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM4954312.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) Triflate (2:1)
CAS 49540-00-3
Molekylformel 2(CF3O3S-) . Hg
Kvantitet 2.5 g
Synonym Mercury(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Mercury(2+) Salt, Mercuric Triflate, Mercuric Trifluoromethanesulfonate, Mercury Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Triflate
InChI formel InChI=1S/2CHF3O3S.Hg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
LEDER [Hg].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 498.7