Läs mer
Mercury(II) trifluoroacetate, 98+%
Produktkod. 11379199
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379199 25 g 25g
11369199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088132.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13257-51-7 | C4F6HgO4 | 426.622 g/mol
Kvicksilver(II)trifluoracetat främjar selektiv cyklisering av metyltio-substituerade divinylketoner till 5-fluorcyklopentenonderivat. Det är ett råmaterial av finkemikalier och farmaceutiska intermediärer. Så det kan användas i den farmaceutiska syntesen. Både linjära och tvärbundna sampolymerer av N-vinylkarbazol och metylakrylat kan framställas och kvicksilveras med användning av kvicksilvertrifluoracetat i THF eller diklormetan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13257-51-7
Molekylformel C4F6HgO4
Molekylvikt (g/mol) 426.622
MDL-nummer MFCD00013201
InChI-nyckel WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii trifluoroacetate, mercury bis trifluoroacetate, mercury 2+ ditrifluoroacetate, mercury 2+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, bis trifluoroacetato mercury, hg ococf3 2, hg o2ccf3 2, mercury bis-trifluoroacetate, mercury ii bis trifluoroacetate
PubChem CID 2723924
IUPAC-namn kvicksilver(2+);2,2,2-trifluoracetat
LEDER C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Hg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury (II) trifluoroacetate
Smältpunkt 167°C to 169°C
Färg Vitt
Linjär formel Hg(OOCCF3)2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2025
Beilstein 3633860
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 426.62
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.