Läs mer
Kvicksilver(II)trifluorometansulfonat, 98 %
Produktkod. 11313718
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313718 1 g 1g
11393708 5 g 5g
11303718 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039305.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 49540-00-3 | C2F6HgO6S2 | 498,718 g/mol
Hg(OTf)2 uppvisar anmärkningsvärd katalytisk aktivitet för hydroxylativ cyklisering av 1,6-enyner. Kvicksilvertriflat är ett mycket mångsidigt reagens och har använts för flera organiska katalytiska transformationer inklusive CC-bindningsbildande cykliseringar, alkynhydrater, heterocykelsyntes och helt nyligen i CN-bindningsbildande reaktioner. Används vanligtvis som metallkälla för Lewis syrakatalyserade asymmetriska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49540-00-3
Molekylformel C2F6HgO6S2
Molekylvikt (g/mol) 498.718
MDL-nummer MFCD00144746
InChI-nyckel BPVYMDMPLCOQPJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii trifluoromethanesulfonate, mercury triflate, mercury 2+ ditriflate, hg otf 2, ksc491a8p, mercury ii trifluoromethanesulphonate, mercury 2+ ; trifluoromethanesulfonate, mercury 2+ ion ditrifluoromethanesulfonate, mercury ii trifluoromethanesulfonate trace metals basis
PubChem CID 2775250
IUPAC-namn kvicksilver(2+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Hg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt >350 °C
Färg Vitt
Linjär formel Hg(CF3SO3)2
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2025
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Det är lösligt i H2O och CH3CN, ganska lösligt i CH3NO2 och CH2Cl2, olösligt i hexan, eter och toluen.
Formel vikt 498.72
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.