Läs mer
Mercury, Pure, Metal, Polarography, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Specifications
Specifications
| Färg | Silver |
| CAS | 7439-97-6 |
| Smältpunkt | -38.9°C |
| Kokpunkt | 356.5°C |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Ångtryck | 0.01 hPa at 20°C |
| Form | Liquid |
| Molekylformel | Hg |
| MDL-nummer | MFCD00011035 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Mercury
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .