Läs mer
Kvicksilveravloppsrensningsprov, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11974994 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
15 mL
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11974994 15 mL 15ml
1 options
Produktkod. 11974994 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 514
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Vattenförorenings-QC-prover för analys av total kvicksilver, 15 ml, SPEX CertiPrep™
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Total kvicksilveranalys
  • 15 ml volym
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury QC Sample
Namnnotering Ger upp till 1L efter utspädning
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Typ Certifierat referensmaterial
Industry Type Avloppstestning
Kvantitet 15 mL
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning