Läs mer
Kvicksilverlösning för ICP , 10 g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12926314 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12926314 100 mL 100ml
12936314 250 mL 250ml
12946314 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12926314 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 224 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    913.50 SEK / 100ml
    Save 266.50 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller HNO3
Koncentration 10 g/L
Kvantitet 100 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for ICP. Mercury (Hg) 10000mg/l in HNO3 10%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .