Läs mer
Spilfyter™ Mercury Spill Cleanup Kit
Produktkod. 15845051 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Inkluderar:
Amalgameringspulver, 270 g; Indikatorpulver, 250 g; ångdämpare shaker flaska; Aspiratorflaska; Avfallsinsamlingsflaska; Blandningsbalja med spatel; Kemisk svamp; Ett par nitrilhandskar; En avfallspåse; En viskpanna
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15845051 Amalgameringspulver, 270 g; Indikatorpulver, 250 g; ångdämpare shaker flaska; Aspiratorflaska; Avfallsinsamlingsflaska; Blandningsbalja med spatel; Kemisk svamp; Ett par nitrilhandskar; En avfallspåse; En viskpanna Varje
1 options
Produktkod. 15845051 Leverantör Spilfyter™ Leverantörsnummer 8646400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mercury Spill Cleanup Kit - Fristående kit ger ett säkert och effektivt sätt att städa upp små kvicksilverspill.
  • Dekontaminera, rengör och kassera farligt spill på ett säkert sätt
Specifikationer
Beskrivning Mercury Spill Cleanup Kit
För användning med (applikation) Litet kvicksilverspill
Inkluderar Amalgameringspulver, 270 g; Indikatorpulver, 250 g; ångdämpare shaker flaska; Aspiratorflaska; Avfallsinsamlingsflaska; Blandningsbalja med spatel; Kemisk svamp; Ett par nitrilhandskar; En avfallspåse; En viskpanna
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MERCSORB Mercury Spill Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphur, copper iodide, zinc, citric acid