Läs mer
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Beskrivning
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mercury |
| CAS | 7439-97-6 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Mercury |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | Hg |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver |
| InChI formel | InChI=1S/Hg |
| LEDER | [Hg] |
| Visa mer |