Läs mer
Mercury Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Product Code. 10616842 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
Unit Size:
500ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
10616842 500 mL 500ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10616842 Supplier Fisher Chemical Supplier No. J/8293/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Specifications
Förpackning HDPE plastic bottle
CAS 7783-34-8
Fysisk form Liquid
Molekylformel H2HgN2O7
MDL-nummer MFCD00149736
Färg Colorless
pH 1
InChI-nyckel KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn mercury(2+);dinitrate;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 342.62
PubChem CID 3084029
Kvantitet 500 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mercury solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Mercuric nitrate