Läs mer
Kvicksilverlösning, för AAS, 1 mg/ml Hg i 2 till 5 % HNO3
Produktkod. 10420861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10420861 500 ml 500ml
1 options
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10420861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196125000
 Begränsad artikel
I lager
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury standard solution
Namnnotering 1 mg/ml Hg i 10% HNO3
Förpackning Plastflaska
CAS 7783-34-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Fysisk form Pulver, granulat eller bitar
Molekylformel H2HgN2O7
Koncentration 990 till 1010 μg/ml Hg(2 +) i 2 till 5 % HNO3
MDL-nummer MFCD00149736
Färg Svart till grått
Smältpunkt -3,0 °C
Kokpunkt 101,0 °C
Löslighet Lösligt i vatten
InChI-nyckel KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn kvicksilver(2+)hydratdinitrat
Molekylvikt (g/mol) 342.62
PubChem CID 3084029
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 342.62
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury atomic absorption standard solution, 1 mg/ml Hg in 10% HNO3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.