Läs mer
Mercury Standard för ICP/MS, Claritas PPT Kvalitet, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15266366 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 15266366
Brand: SPEX Certiprep CLHG42Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Hg1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Claritas PPT™ Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
CAS Min % 0.1, 10.0, 89.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 10.0, 89.9
Molekylformel Hg
MDL-nummer MFCD00011035
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
InChI-nyckel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [Hg]
IUPAC-namn kvicksilver
Lösningsmedel eller matris 10% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:16170
Kvalitet ICP/ICP-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000 µg/ml Mercury
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, mercury
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning