Läs mer
ICP-MS Mercury Single Element Standard, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10584273 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125ml
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
10584273 125 mL 125ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10584273 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLHG21AY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    1107.32 SEK / 125ml
    Save 167.68 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Hg10 μg/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Mercury Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Claritas PPT™ Certificate of Analysis rapporterar upp till 68 element på ppt-nivå.
CAS Min % 0.1, 10.0, 89.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 10.0, 89.9
Molekylformel Hg
MDL-nummer MFCD00011035
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [Hg]
IUPAC-namn kvicksilver
Lösningsmedel eller matris 5 % HNO3
Molekylvikt (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:16170
Kvalitet ICP/ICP-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 10 µg/ml mercury
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Consejos de prudencia
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.