Läs mer
Mericitabine, MedChemExpress
Produktkod. 16460117
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16460117 50 mg
16426467 5 mg
16403738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16460117 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10240
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Mericitabine (RG 7128; R-7128) is a nucleoside inhibitor of the HCV NS5B polymerase that acts as an RNA chain terminator and prevents elongation of RNA transcripts during replication.
Mericitabine (RG 7128
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mericitabine
CAS 940908-79-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H26FN3O6
Kvantitet 50 mg
Synonym RG 7128 R-7128 PSI 6130 diisobutyrate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (250.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2OC(C(C)C)=O)F)O[C@@H]2COC(C(C)C)=O)N
Molekylvikt (g/mol) 399.41
Formel vikt 399.41
Procent renhet 99.47%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus