Läs mer
Merimepodib, MedChemExpress
Beskrivning
Merimepodib (VX-497) is a noncompetitive and oral inhibitor of inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) with broad spectrum antiviral activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Merimepodib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 198821-22-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24N4O6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | VX-497 MMPD |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.51 mM) |
| Visa mer |