Läs mer
Thermo Scientific™ Merlin™ Återcirkulerande kylaggregat
Produktkod. 15681515 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kylkapacitet:
Upp till 1300 watt
Upp till 2156 W
Upp till 2156 watt
Upp till 4282 watt
Pumptyp:
CP55 (Centrifugalpump)
PD2 (Positiv Deplacementspump)
PD2 (positiv deplacementpump)
T1 (turbinpump)
Elektriska krav:
230 V 50 Hz
230 V, 50 Hz, 8 A
400 V 50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylkapacitet Pumptyp Elektriska krav Förpackningsstorlek
15681515 Upp till 4282 watt CP55 (Centrifugalpump) 400 V 50 Hz Varje
15493045 Upp till 4282 watt PD2 (positiv deplacementpump) 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15117616 Upp till 1300 watt PD2 (positiv deplacementpump) 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15193785 Upp till 2156 watt T1 (turbinpump) 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
10315308 Upp till 2156 W PD2 (Positiv Deplacementspump) 230 V 50 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15681515 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 266226024000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173665.00 SEK
    146505.84 SEK / Paket med 1
    Save 27159.16 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-03-2027
Spara värdefullt utrymme med kompakt Merlin Lågtemperatur kylaggregat som levererar en kontinuerlig tillförsel av 1000 till 4300 watt kylkapacitet för kritiska applikationer.
Spara värdefullt utrymme med kompakt, Thermo Scientific™ Merlin Kylaggregat med låg temperatur. Dessa kylaggregat med förlängd temperatur levererar en kontinuerlig tillförsel av 1000 till 4300 watt kylkapacitet för kritiska applikationer.
Thermo Scientific Merlin recirkulerande kylaggregat är idealiska för applikationer som kräver värmeavlägsnande över ett brett temperaturområde. Den erbjuder fem kylkapaciteter med ett temperaturområde från -°15 C till +°35 C Merlin kylplattform ger kraftfull kylning i en pålitlig och kompakt design. Med ett brett utbud av alternativ inklusive ett urval av pumpar, kommunikationspaket och lågnivå-/lågflödesindikatorer, Merlin recirkulerande kylaggregat kan konfigureras för att möta ett brett spektrum av applikationskrav.
  • Global efterlevnad säkerställer användarsäkerhet
  • Lätt –att –använda intuitiv kontroller
  • Genomskinlig behållare möjliggör snabb visning av vätskenivån
  • Avtagbart galler möjliggör snabbt och enkelt förebyggande underhåll
Rekommenderas för:
  • Bioteknik
  • Farmaceutisk
  • Laser
  • Lab
  • Analytisk instrumentering
  • Utskrift
  • Halvledare
  • Industriell
  • Medicinsk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kommunikationer RS232, Fjärrstart, lågflöde & lågnivålarm
Kylkapacitet Upp till 4282 watt
Pumptyp CP55 (Centrifugalpump)
Temperaturområde -15 °C till +35 °C
Modell Merlin M150 LR L/LF
Pumpkapacitet 10 gpm @ 22 psi (37,9 l/min. @ 1,7 bar)
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriska krav 400 V 50 Hz
Anslutningstyp RS 232