Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Meropenem trihydrat
Produktkod. 16691842 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16691842 5 g
1 options
Produktkod. 16691842 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462810050
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119478-56-7
Molekylformel C17H31N3O8S
Molekylvikt (g/mol) 437.51
InChI-nyckel CTUAQTBUVLKNDJ-TXBRDXQXSA-N
IUPAC-namn (4R)-3-{[(3S,5S)-5-(dimetylkarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]sulfanyl}-6-[(lS)-1-hydroxietyl]-4-metyl-7-oxo-1-azabicyklo[3.2.0]hept-2-en-2-karboxylsyratrihydrat
LEDER O.O.O.C[C@H](O)C1C2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meropenem trihydrate
Kokpunkt 627,0 °C
Flampunkt >110 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig.
Formel vikt 437.51
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Meropenem trihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: meropenem trihydrate, meropenem
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.