Läs mer
Melford Meropenem trihydrat
Produktkod. 30018489
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30018489 1 g
1 options
Produktkod. 30018489 Leverantör Melford Leverantörsnummer M625001.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Meropenem är ett bredspektrumantibiotikum.
Meropenem är ett bredspektrumantibiotikum. Det är ett karbapenem-antibiotikum som hämmar syntesen av bakteriell cellvägg. Det verkar genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP), enzymer involverade i slutskedet av peptidoglykansyntesen i bakteriecellväggen. Denna interferens leder till strukturell instabilitet och eventuell cellys.
Meropenem kan användas som ett verktyg för att studera antibiotikakänslighetsmönster hos bakterier eller som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meropenem Trihydrate
CAS 119478-56-7
Kvantitet 1 g
Molekylformel C17H25N3O5S-3H2O