Läs mer
Meropenem trihydrate, 98-101%
Beskrivning
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Solubility
Soluble in aqueous solution at approximately 5mg/ml
Notes
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meropenem trihydrate |
| Typ | Meropenem Trihydrate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 119478-56-7 |
| Färg | White to Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Molekylformel | C17H25N3O5S |
| MDL-nummer | MFCD08600005,MFCD00864966 |
| Kokpunkt | 627°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Meropenem trihydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Meropenem trihydrate