Läs mer
Meropenemtrihydrat, Mikromol
Produktkod. 30461383
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30461383 250 mg
1 options
Produktkod. 30461383 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1327.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Meropenemtrihydrat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meropenem trihydrate
CAS 119478-56-7
Analyt- eller komponentnamn Meropenem trihydrate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C17 H25 N3 O5 S . 3 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Meropenem trihydrate, (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid trihydrate, [4R-[3(3S*,5S*),4α,5β,6β(R*)]]-3-[[5-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid Trihydrate, (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid Trihydrate, (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid Trihydrate
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)O)S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C
IUPAC-namn (4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-(dimetylkarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-[(1R)-1-hydroxyetyl]-4-metyl-7-oxo-1-azabicyklo[3.2.0]hept-2-en-2-karboxylsyra; trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 437.51
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 437,1832 g/mol