Läs mer
Meropenemtrihydrat, TRC
Produktkod. 17983855
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983855 10 mg
17952795 50 mg
17961385 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17983855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22564010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119478-56-7
Molekylformel C17 H25 N3 O5 S . 3 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 437.51
Synonym Meropenem trihydrate, (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid trihydrate, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, hydrate (1:3), (4R,5S,6S)- (ACI), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, trihydrate, (4R,5S,6S)- (9CI), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-, trihydrate, [4R-[3(3S*,5S*),4α,5β,6β(R*)]]- (ZCI), (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate (1:3)
IUPAC-namn (4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-(dimetylkarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-[(1R)-1-hydroxyetyl]-4-metyl-7-oxo-1-azabicyklo[3.2.0]hept-2-en-2-karboxylsyra; trihydrat
LEDER O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)O)S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meropenem trihydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
Formel vikt 437.1832
Procent renhet >95%