Läs mer
Merphos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327801
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327801 1 ml
1 options
Produktkod. 30327801 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14910000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Merphos
CAS 150-50-5
Analyt- eller komponentnamn Merphos
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H27 P S3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Butyl phosphorotrithioite (6CI), Butyl phosphorotrithioite ((BuS)3P), Folex, Merphos, NSC 27720, Tributyl phosphorotrithioite, Tributyl trithiophosphite, Tris(butylthio)phosphine, Phosphorotrithious acid, tributyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H27PS3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
LEDER CCCCSP(SCCCC)SCCCC
IUPAC-namn tris(butylsulfanyl)phosphane
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 298.51
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 298.1012 g/mol