Läs mer
Merphos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Merphos |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27PS3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 298.1012 |