Läs mer
MERS-CoV Spike Protein Antibody, HRP, R&D Systems™
Produktkod. 18601439 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18601439 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18601439 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP306408H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6274.07 SEK
    5413.80 SEK / 0.1ml
    Save 860.27 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MERS-CoV Spike Protein Polyclonal specifically detects MERS-CoV Spike Protein in MERS-CoV samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen MERS-CoV Spike Protein
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Formulering PBS
Gene Alias MERS S glycoprotein, MERS S1, MERS S2, MERS Spike glycoprotein, MERS Spike Protein, MERS-CoV S glycoprotein, Middle East respiratory syndrome-related coronavirus Spike glycoprotein, Spike glycoprotein, spike protein, Spike RBD, surface glycoprotein
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant MERS-CoV (Accession#: AFS88936.1; Met1-Trp1297).
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14254594
Målarter MERS-CoV
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus