Läs mer
Mersalyl Acid Sodium Salt (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mersalyl Acid Sodium Salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16NO5.Hg.Na.H2O/c1-9(18-2)7-14-13(17)10-5-3-4-6-11(10)19-8-12(15)16;;;/h3-6,9H,1,7-8H2,2H3,(H,14,17)(H,15,16);;;1H2/q;2*+1;/p-2 |
| Formel vikt | 507.0582 |