Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES, 0,2 M buffertlösning, pH 5,5
Produktkod. 15455529
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15455529 250 mL
15465529 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455529 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63257.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    814.56 SEK
    731.65 SEK / 250ml
    Save 82.91 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
MES används som en löpbuffert för att lösa upp mycket små proteiner på bis-tris-geler, även som en biologisk buffert i växtcellkulturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar MES används som en löpbuffert för att lösa
upp mycket små proteiner på bis-tris-geler, även som en biologisk buffert i växtcellkulturer.
Löslighet
Fullständigt blandbar.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145224-94-8
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 213.25
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra;hydrat
LEDER O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 5.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Fully miscible.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.