Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES, 0,2 M buffertlösning, pH 6,0
Produktkod. 15433619
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433619 500 mL -
15423619 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433619 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60930.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
MES används som en löpbuffert för att lösa upp mycket små proteiner (ex: 13 kDa) på bis-tris-geler. Används även vid katjonbyteskromatografi och som biologisk buffert i växtcellskulturer. Används i olika proteinkarakteriseringsanalyser. MES är också användbar som en icke-koordinerande buffert i kemi som involverar metalljoner, eftersom många vanliga buffertar (t.ex. fosfat och acetat) lätt bildar koordinationskomplex. MES binder endast svagt Ca, Mg, Mn, och den har försumbar bindning med Cu(II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
MES används som en löpbuffert för att lösa upp mycket små proteiner (ex: 13 kDa) på bis-tris-geler. Används även vid katjonbyteskromatografi och som biologisk buffert i växtcellskulturer. Används i olika proteinkarakteriseringsanalyser. MES är också användbar som en icke-koordinerande buffert i kemi som involverar metalljoner, eftersom många vanliga buffertar (t.ex. fosfat och acetat) lätt bildar koordinationskomplex. MES binder endast svagt Ca, Mg, Mn, och den har försumbar bindning med Cu(II).
Löslighet
Lösligt i vatten (∼ 1,3 M).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145224-94-8
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 213.25
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra;hydrat
LEDER O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 6.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Soluble in water (∽1.3 M).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.